Learn More
Tantalum nitride, 99.5% (metals basis)
Product Code. p-7049165
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
Unit Size:
10g
50g
CAS: 12033-62-4 | NTa | 194.955 g/mol
Tantalum nitride is used to create barrier or glue layers between copper, or other conductive metals, and dielectric insulator films such as thermal oxides. These films are deposited on top of silicon wafers during the manufacture of integrated circuits, to create thin film surface mount resistors and has other electronic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12033-62-4
Molecular Formula NTa
Molecular Weight (g/mol) 194.955
MDL Number MFCD00049568
InChI Key MZLGASXMSKOWSE-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum nitride, tantalum nitride tan, tantalum mononitride, tantalum nitride trace metals basis 10g
PubChem CID 82832
IUPAC Name azanylidynetantalum
SMILES N#[Ta]
Especificaciones
Melting Point 3360°C
Physical Form Powder
Quantity 10 g
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 194.95
Percent Purity 99.5%
Odor Odorless
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Tantalum nitride
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado