Learn More
Corning™ Synthemax™ II Dissolvable Microcarriers
Corning microcarriers are designed to simplify your scale-up processes.
168.00 - 1375.00
Specificatie
Producttype Microcarrier
Voor gebruik met (toepassing) MSC and iPS/ES Applications
Steriliteit Sterile
Oppervlaktebehandeling Synthemax™ II
Materiaal USP Class VI Polystyrene
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17233084
Bekijk documenten
Corning™
7288
1 g
168.00
1 gram
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17243084
Bekijk documenten
Corning™
7289
5 g
710.00
5 gram
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
17253084
Bekijk documenten
Corning™
7290
10 g
1375.00
10 gram
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Sterile
  • Ready-to-use
  • Available in closed systems packaging to be used directly with bioreactors
  • Additionally, the microcarriers are surface-treated to enhance cell attachment, maximizing cell yield and viability
  • Consistency – USP Class VI polystyrene material provides a consistent platform
  • Performance – Corning microcarriers are offered untreated or with the following surface treatments
  • Corning Synthemax™ II substrate creates a synthetic surface on the microcarriers for stem cell expansion
  • For use with MSC and iPS/ES applications. (Animal Origin Free)
  • Sterility Assurance Level (SAL) of 10−6
  • Nonpyrogenic
  • Available as closed system solutions
  • Corning microcarriers are available sterile and ready to use in 1 to 10 g vials. This format provides flexibility to select the amount of beads to use.
  • During the mature phase of process development and into manufacturing, closed system packaging would be necessary to maintain sterility and ease bioreactor loading.
Specificatie
Specificatie
Microcarrier
Sterile
USP Class VI Polystyrene
MSC and iPS/ES Applications
Synthemax™ II
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie