Learn More
Sur-8 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17561-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867474
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
SHOC2 protein participates in protein binding / transferase activity in the fibroblast growth factor receptor signaling pathway and Ras protein signal transduction. It is a widely expressed protein composed almost entirely of leucine-rich repeats (LRR), with a lysine-rich sequence at the amino terminus and cytoplasmically localized. SHOC2 acts as a positive modulator of the RAS-MAPK signaling cascade, which is elicited by EGL-15 and LET-23 and mediated by LET-60. SHOC2 together with protein phosphatase 1c (PP1c) forms a highly specific M-Ras effector complex and is essential for activation of the MAPK pathway by growth factors. Furthermore, in tumor cells with Ras gene mutations, inhibition of SHOC2 expression inhibits MAPK, but not PI3K activity. The SHOC2-PP1c holoenzyme provides an attractive therapeutic target for inhibition of the MAPK pathway in cancer. Recent studies show that aberrantly acquired N-myristoylation of SHOC2 causes human disease Noo-like syndrome with loose anagen hair.
Spécification
Spécification
Sur-8
Polyclonal
Unconjugated
SHOC2
KIAA0862, Protein soc 2 homolog, Protein sur 8 homolog, SHOC2, SIAA0862, SOC 2, SOC2, SUR 8, SUR8, sur-8
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
309548, 56392, 8036
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O88520, Q6AYI5, Q9UQ13
Shoc2
Sur-8 Fusion Protein Ag11754
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis