Learn More
Sulfuric Acid, 95–97%, Reagent Grade, Scharlab
Codice prodotto. 11302565
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
1 L
2.5 L
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Used in analytical chemistry, as a laboratory reagent, as an acidifying agent, in the synthesis of organic products and for nitrogen determinations.
  • Molecular Formula: H2SO4
  • Molar Mass: 98.08g/mol
  • CAS: 7664-93-9li>
  • EIN ECS No.: 231-639-5
Identificatori chimici
CAS 7664-93-9
Molecular Formula H2O4S
Molecular Weight (g/mol) 98.07
MDL Number MFCD00064589
InChI Key QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Synonym oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
IUPAC Name sulfuric acid
SMILES OS(O)(=O)=O
Specifica
Melting Point ∼-15°C
Boiling Point ∼310°C
Density 1.84g/cm3
Residue after Ignition 0.0003% max
Vapor Pressure ∼0.0001hPa at 20°C
Quantity 2.5 L
Physical Form Solution
Solubility Information Miscible in water (20°C)
Formula Weight 98.08g/mol
Percent Purity 95 to 97%
Grade Reagent
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Sulfuric acid, 95 -97 %, reagent grade, ISO
Avvertenza
  • Danger
Categoria di pericolo
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
Indicazioni di pericolo
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
  • H318-Causes serious eye damage.
Consigli di prudenza
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P303+P361+P353-IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/ shower.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P310-Immediately call a POISON CENTER/doctor/.
  • P405-Store locked up.
  • P501-Dispose of contents/container to .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contains : Sulphuric Acid
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato