Learn More
Sucrose, Crystal, Multi-Compendial, N.F., J.T. Baker™
Codice prodotto. 15598234 Sfoglia Tutto J.T.Baker Prodotti
Click to view available options
数量:
500 g
2.5 kg
包装:
Poly Bottle
Dimensione della confezione:
2.50kg
500g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Identificatori chimici
CAS 57-50-1
分子式 C12H22O11
分子量 (g/mol) 342.30
MDL 编号 MFCD00006626
InChI 键 CZMRCDWAGMRECN-PWPRYFECNA-N
同义词 sucrose, saccharose, cane sugar, sugar, table sugar, white sugar, d-sucrose, saccharum, rohrzucker, amerfand
PubChem CID 5988
ChEBI CHEBI:17992
IUPAC 名称 (2R,3R,4S,5S,6R)-2-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-diidrossi-2,5-bis(idrossimetil)ossolan-2-il]osso-6-(idrossimetil)ossano-3,4,5-triolo
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifica
化学名称或材料 Sucrose
包装 Poly Bottle
数量 2.5 kg
比重 1L = 1.59kg
化学式量 342.3
分级 Multi-Compendial/NF
物理形态 Crystals
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato