Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Tige de récupération des barreaux d’agitation
Tige de prélèvement en PE avec aimant Alnico puissant scellé à une extrémité
Marque:  Bel-Art™ SP Scienceware™ F37772-0000
16.63 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 11346954
  • 20.60€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 23-09-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Polyethylene pick-up rod with powerful Alnico magnet sealed in one end
  • Aimant Alnico-V scellé dans une extrémité
  • Boucle pratique pour accrocher l’instrument à l’autre extrémité
  • 9,5mm de diamètre
Spécification
Spécification
0,37 in
Barreaux d’agitation
12 in
30,48cm
Récupération des barreaux d’agitation contenus dans des flacons ou d’autres récipients
Aimant Alnico-V à une extrémité et boucle de suspension à l’autre l’extrémité
9,5mm
PE (polyéthylène)
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis