Learn More
Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylene 30mL Universal Containers
GREENER_CHOICE
Secure excellent temperature and chemical resistance with the 95kPa compliant and CE marked 30mL leak-resistant container with Quickstart 1/2 turn cap.
Brand:  Thermo Scientific™ 128BBAC/P
1358.54 NOK valid until 2025-12-31
Use promo code "24277" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 12683546
  • 2340.00 NOK / Pack of 400
Descrizione
Descrizione
Secure excellent temperature and chemical resistance with these 95kPa compliant 30mL leak-resistant Thermo Scientific™ Sterilin™ Polypropylene 30mL Universal Containers.
NOT AVAILABLE IN AMERICA
Features:
  • Aseptically manufactured, ultra clear polypropylene
  • Leak-tested in accordance with BS EN 14254 Annexe D
  • Suitable for centrifugation at 9,500 × g
  • Multi-seal cap 'QuickStart' for improved handling and unrivaled leak-free performance
  • Lot number printed on each container to aid full traceability
  • Labeled for patient details and available either undosed, dosed with boric acid preservative (0.4g) or a loose spoon
Ordering Alerts:
Not available in all geographic regions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Container
Cylindrical
30 mL
Multi-Seal
31 mm
Container with Boric Acid
400/Cs.
Polypropylene
Non-sterile
Leak-tested in accordance with BS EN ISO 6717
Universal Container with Boric
94 mm
Printed
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato