Learn More
RETSCH Stainless-Steel Test Sieves, 200 Dia. x 50 mmH, in Millimeter Pore Sizes with ASTM E 11
Brand: RETSCH 60.132.004000
This item is not returnable.
View return policy
Spezifikation
1 Each | |
Test Sieve | |
Shaker AS 200 | |
50mm | |
200 mm | |
Stainless Steel |
4 mm | |
ASTM E 11 | |
Certificate indicating Compliance | |
For separation, fractioning, particle size determination | |
Stainless Steel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur