Learn More
Sartorius™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight
Ensure accurate calibration and weighing. Fisherbrand™ Stainless Steel F1 Cylindrical Calibration Weight is a highly accurate individual weight with a nominal mass between 1g and 10kg. These cylindrical weights conform to class F1 requirements.
- 667.00
Specificatie
Producttype | Cilindrisch kalibratiegewicht |
---|---|
Classificatie | OIML-klasse F1 |
Materiaal van behuizing | Kunststof |
Productcode | Merk | Gewicht (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Gewicht (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10563451
|
Sartorius™
YCW5138-00 |
100 g |
122.00
1 stuk |
|
|||||
10441921
|
Sartorius™
YCW4138-00 |
10 g |
78.95
Each |
|
|||||
10034150
|
Sartorius™
YCW7138-00 |
10,000 g |
1 stuk for
|
N/A | |||||
10553461
|
Sartorius™
YCW6138-00 |
1,000 g |
304.72
1 stuk |
|
|||||
10094140
|
Sartorius™
YCW3138-00 |
1 g |
68.30
Each |
|
|||||
10441531
|
Sartorius™
YCW5238-00 |
200 g |
150.00
1 stuk |
|
|||||
10186510
|
Sartorius™
YCW3238-00 |
2 g |
69.30
1 stuk |
|
|||||
10665951
|
Sartorius™
YCW4238-00 |
20 g |
85.30
1 stuk |
|
|||||
10278410
|
Sartorius™
YCW6238-00 |
2,000 g |
462.00
1 stuk |
|
|||||
10656331
|
Sartorius™
YCW5538-00 |
500 g |
266.00
1 stuk |
|
|||||
10655951
|
Sartorius™
YCW3538-00 |
5 g |
72.60
1 stuk |
|
|||||
10145930
|
Sartorius™
YCW4538-00 |
50 g |
107.00
1 stuk |
|
|||||
10145980
|
Sartorius™
YCW6538-00 |
5,000 g |
667.00
Each |
|
|||||
Beschrijving
Deze cilindrische standaardgewichten vormen onderdeel van de Fisherbrand™-lijn aan referentiegewichten. Ze zijn geconstrueerd van duurzaam roestvrij staal en voldoen aan OIML-klasse F1 voor gebruik met klasse II-weegschalen.
- Verkrijgbaar in diverse nominale massawaarden, van 2 tot 10,000 g
- Ideaal voor kwaliteitsborging conform ISO 9001ff
- Afstel-, test- en kalibratie- instrumenten voor klasse II-weegschalen
- Kwaliteitsborging voor weegschalen met minder dan 300,000 stappen
- Gewichten voor kalibratie, en voor officiële kalibratie van andere gewichten, van de lagere klassen (F2, F3, M1, M2 en M3)
- Inclusief DKD-certificaat (Deutscher Kalibrierdienst, geaccrediteerd door de PTB)
Specificatie
Cilindrisch kalibratiegewicht | |
OIML-klasse F1 | |
Kunststof |