Learn More
RETSCH Bodensieb aus Edelstahl für SK100 Schlagkreuzmühlen
219.00 € - 220.00 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Bodensiebe |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | SK100 Kreuzschlagmühle |
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10410263
|
RETSCH
02.407.0059 |
0,12mm |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10709171
|
RETSCH
02.407.0001 |
250 μm |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10039400
|
RETSCH
02.407.0013 |
200 μm |
220.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10489872
|
RETSCH
02.407.0002 |
500 μm |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10685261
|
RETSCH
02.407.0005 |
1,5 mm |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10605121
|
RETSCH
02.407.0004 |
1mm |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10759551
|
RETSCH
02.407.0006 |
2mm |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10450453
|
RETSCH
02.407.0009 |
5mm |
219.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Spezifikation
Je 1 | |
Bodensiebe | |
Edelstahl | |
SK100 Kreuzschlagmühle |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.