Learn More
uvex Sport Hygiene White PU 65818 Low Shoe - Width 11
Modern, metal free, ultra-lightweight and flexible S2 safety slip-on shoe
119.00
Specificatie
Kleur White
Materiaal Microfiber
Teenmateriaal Composite
Voor eenmalig gebruik Reusable
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 20345:2011
Meer specificaties weergeven
Producten 18
Productcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17242401
Bekijk documenten
uvex
6581835
35
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17252401
Bekijk documenten
uvex
6581836
36
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17262401
Bekijk documenten
uvex
6581837
37
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17272401
Bekijk documenten
uvex
6581838
38
119.00
1 pair
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17282401
Bekijk documenten
uvex
6581839
39
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17292401
Bekijk documenten
uvex
6581840
40
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17202411
Bekijk documenten
uvex
6581841
41
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17212411
Bekijk documenten
uvex
6581842
42
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17222411
Bekijk documenten
uvex
6581843
43
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17232411
Bekijk documenten
uvex
6581844
44
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17242411
Bekijk documenten
uvex
6581845
45
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17252411
Bekijk documenten
uvex
6581846
46
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17262411
Bekijk documenten
uvex
6581847
47
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17272411
Bekijk documenten
uvex
6581848
48
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17282411
Bekijk documenten
uvex
6581849
49
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17292411
Bekijk documenten
uvex
6581850
50
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17202421
Bekijk documenten
uvex
6581851
51
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17212421
Bekijk documenten
uvex
6581852
52
119.00
1 paar
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Uvex 1 Sport Hygeine Shoe 6581.8 S2 SRC
  • Upper made from water-repellent microfiber material that is easy to clean
    • Minimum number of seams to reduce contamination
    • Made from synthetic material, suitable for people allergic to chrome
  • Washable up to 30°C
  • All sole materials free of silicones, plasticizers and other paint wetting impairment substances
  • Meets ESD specification with volume
  • Resistance less than 35 megohms
  • 100% metal-free Uvex Xenova™ toe cap
  • Compact design, anatomical shape, good lateral stability, no thermal conductivity
  • Ergonomically designed outsole comprising dual-density polyurethane with good shock, absorption and excellent slip resistance
  • Breathable materials
  • Virtually seam-free construction to eliminate pressure points
  • Removable anti-static comfort insole with moisture transport system and additional shock absorption around heel and forefoot
  • Soft padding on collar and tongue
  • For light applications
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 6581.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 35 to 52
Specificatie
Specificatie
White
Composite
EN ISO 20345:2011
Standard Width
Yes
S2
ESD Safety Shoe
Microfiber
Reusable
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie