Learn More
Wheaton™ Specimen Bag with Document Wallet, Biohazard Print
Specimen bag ideal for safe patient sample transport.
153.00
Specificatie
Autoclaveerbaar | Not Autoclavable |
---|---|
Type sluiting | Self-adhesive |
Voor eenmalig gebruik | Single-use |
Voor gebruik met (toepassing) | Transportation of clinical specimens and documents |
Inclusief | Document Pouch, Biohazard Print |
Productcode | Merk | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Afmetingen (L x B) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
16494979
|
Wheaton™
370155 |
150 x 220 mm |
153.00
1000 stuks |
|
|||||
Beschrijving
- Ensures safe sample transfer
- For transportation of clinical specimens and documents
Specificatie
Not Autoclavable | |
Single-use | |
Document Pouch, Biohazard Print | |
Non-sterile | |
Specimen Bag |
Self-adhesive | |
Transportation of clinical specimens and documents | |
LDPE | |
1000 |