Learn More
Pyrophosphate de sodium anhydre, tech., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11346778
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7722-88-5 | Na4O7P2 | 265.90 g/mol
Water softener, metal cleaner, soap and synthetic detergent builder, general sequestering agent, in electrodeposition of metals.Sodium pyrophosphate is used in water softener, detergent, emulsifying agent, metal cleaner and nutritional supplement. It acts as a buffering agent, thickening agent and dispersing agent. It also acts as a tartar control agent in toothpaste and dental floss. In addition, it is used as a chelating agent in antimicrobial studies. It is also used as a food additive in common foods such as chicken nuggets, crab meat and canned tuna.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Adoucisseur d‘eau, nettoyant métallique, générateur de savon et de détergents synthétiques, agent de séquestration général, dans l‘électrodéposition des métaux
Identifiants chimiques
CAS 7722-88-5
Formule moléculaire Na4O7P2
Poids moléculaire (g/mol) 265.90
Numéro MDL MFCD00003513
Clé InChI FQENQNTWSFEDLI-UHFFFAOYSA-J
Synonyme tetrasodium pyrophosphate, sodium pyrophosphate, tspp, phosphotex, tetrasodium diphosphate, diphosphoric acid, tetrasodium salt, sodium diphosphate, victor tspp, natrium pyrophosphat, caswell no. 847
CID PubChem 24403
ChEBI CHEBI:71240
Nom IUPAC tetrasodium (phosphonatooxy)phosphonate
SMILES [Na+].[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium pyrophosphate
Point de fusion 988°C
Note relative au nom Anhydrous
Couleur Blanc
Forme physique Granulaire
Quantité 1 kg
Formule linéaire Na4P2O7
Merck Index 14,9240
Informations sur la solubilité Soluble in water,with slow hydrolysis to sodium orthophosphateSoluble in water; Insoluble in ethyl alcohol.
Poids de la formule 265.9
Qualité Technique
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.534 g/mL
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis