Learn More
Natriummetaperiodat, ACS, 99.8 bis 100.3 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Sodium metaperiodate is used as an oxidizing reagent involved in the oxidation of cellulose. It is involved in the cleavage of vicinal diols to prepare two aldehydes. This oxidation is commonly used in selectively label RNA, saccharides and other compounds with vicinal diols.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Sodium metaperiodate |
Schmelzpunkt | 300°C (decomposition) |
Namenshinweis | For analysis ACS |
Farbe | Weiß |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 2 kg |
Prozentgehaltsbereich | 99.8-100.3% |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,sulfuric acid,nitric acid and acetic acid. |
Formelmasse | 213.89 |
Güte | ACS |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M29L029 | Analysenzertifikat | 31/01/2025 | 044309.A3,044309.36,044309.22 |
R20K034 | Analysenzertifikat | 24/05/2024 | 044309.A3,044309.36,044309.22 |
Y30J003 | Analysenzertifikat | 15/12/2023 | 044309.A3,044309.36,044309.22 |
P10I022 | Analysenzertifikat | 12/04/2022 | 044309.A3,044309.36,044309.22 |
N27E019 | Analysenzertifikat | 08/12/2021 | 044309.A3,044309.36,044309.22 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.