Learn More
Isopropoxide de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11403780
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 683-60-3 | C3H7NaO | 82.078 g/mol
Sodium isopropoxide is used in the preparation of ibuprofen intermediate. It is involved in reactions such as polymerization of butadiene. Further, it acts as a catalyst in the manufacturing of acetone and its derivatives. In addition, it is used as a solvent and serves as an antiseptic.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 683-60-3
Formule moléculaire C3H7NaO
Poids moléculaire (g/mol) 82.078
Numéro MDL MFCD00061566
Clé InChI WBQTXTBONIWRGK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium propan-2-olate, sodium isopropoxide, 2-propanol, sodium salt, isopropoxysodium, iprona, naoipr, 2-propanol, sodium salt 1:1, i-prona, nao-ipr, sodium isopropanolate
CID PubChem 10920443
Nom IUPAC Sodium ; propan-2-olate
SMILES CC(C)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium isopropoxide
Point de fusion 70°C to 75°C
Quantité 25 g
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in tetrahydrofuran.
Poids de la formule 82.08
Forme physique Cristalline
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis