Learn More
Hydroxyde de sodium monohydraté, 99,996 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4408654
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12179-02-1 | H3NaO2 | 58.01 g/mol
Sodium hydroxide monohydrate is used as an acid neutralizer. It is a strong base widely used in the chemical industry to drive chemical reactions. It finds application as a neutralizing agent in the petroleum refining industry, as paint stripper and an analytical reagent in laboratories to measure the concentration of acids by titration. It is involved in soap production, alumina production by Bayer process, paper industry. It plays an important role as a catalyst for the transesterification of methanol and triglycerides in order to prepare biodiesel.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
CAS 12179-02-1
Formule moléculaire H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 58.01
Numéro MDL MFCD00149229
Clé InChI JBJWASZNUJCEKT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium hydroxide monohydrate, na.ho.h2o, naoh water, water naoh, sodium hydroxide h2o, sodium hydroxide water, water sodium hydroxide, h2o naoh, naoh h2o, sodium,hydroxide,hydrate
CID PubChem 23719242
SMILES O.[OH-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium hydroxide monohydrate
Couleur Blanc
Point d’ébullition 1390°C
Point de fusion 318.4°C
Plage de pourcentage du dosage 99.996% (metals basis)
Densité 2.13 g/cm3 at 20°C
Informations sur la solubilité Soluble in water and methanol.
Quantité 5 g
Nom IUPAC sodium hydrate hydroxide
Poids de la formule 58.01 (40.00 Anhydrous)
Odeur Odorless
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis