Learn More
SMN Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 22329-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16831865
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
The StARD (steroidogenic acute regulatory protein-related lipid transfer (START) domain containing) family of proteins is comprised of fifteen different members. All members contain the characteristic START domain and are believed to play key roles in the metabolism and transport of lipids. The StARD proteins are grouped into six subfamilies based on their START domain sequences. PC-TP (StARD2), StARD7, StARD10 and GPBP (StARD11) constitute one subfamily, namely the STARD2/PCTP group. StARD10, also known as PCTP2, PCTPL, NY-CO-28, CGI-52 or SDCCAG28, is widely expressed and functions in phospholipid transfer, binding to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine. StARD10 can be found in sperm flagellum, potentially functioning as an enzyme involved in energy metabolism, and its expression is developmentally regulated in testis and mammary glands. StARD10 activity can be inhibited via phosphorylation by casein kinase II.
Spezifikation
Spezifikation
SMN
Polyclonal
Unconjugated
SMN1
C BCD541, Component of gems 1, Gemin 1, SMN, SMN1, SMN1,SMN, SMN2, SMNC, SMNT, Survival motor neuron protein
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
6606
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.33 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q16637
SMN1
SMN Fusion Protein Ag17798
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt