Learn More
Axygen™ Réservoirs de réactif monopuits, à profil bas
Fabriqués en PP vierge pour une excellente résistance aux produits chimiques
349.46€ - 457.88€
Specifications
Certifications/Conformité | ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes |
---|---|
Couleur | transparent |
Matériau | Polypropylène |
Type | Réservoir de réactif |
Jetable | Oui |
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Stérilité | Canaux | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacité (métrique) | Stérilité | Canaux | Conditionnement | Price | Quantity & Availability | ||
11301974
![]() |
Axygen™
RES-SW96-LP |
86 ml | Non stérile | 96 bacs de fond | 25/boîte |
349.46€
25 pièces |
Expédition estimée: 03-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
11330275
![]() |
Axygen™
RES-SW384-LP |
92 ml | Non stérile | 384 bacs de fond | 25/boîte |
349.46€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11370265
![]() |
Axygen™
RES-SW1-LP |
90 ml | Non stérile | 1 bac de fond | 25/boîte |
351.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11340275
![]() |
Axygen™
RES-SW384-LP-SI |
92 ml | Stérile | 384 bacs de fond | Conditionnement individuel ; 25/boîte |
354.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11380265
![]() |
Axygen™
RES-SW1-LP-SI |
90 ml | Stérile | 1 bac de fond | Conditionnement individuel ; 25/boîte |
457.88€
25 pièces |
Expédition estimée: 05-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
Description
Corning propose une gamme complète de réservoirs de réactif monopuits et à puits multiples Axygen, disponibles en plusieurs formats pour une utilisation automatisée et manuelle. Tous les réservoirs sont conçus pour être conformes aux dimensions standard ANSI/SLAS pour les microplaques et sont compatibles avec la plupart des stations de travail d’automatisation. Les réservoirs de réactifs sont fabriqués en PP, pour une excellente résistance chimique.
- Durables et économiques
- Différents formats pour plusieurs applications
Spécification
ANSI/SLAS, sans RNase / DNase, apyrogènes | |
Polypropylène | |
Oui |
transparent | |
Réservoir de réactif |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.