Learn More
Iodure de silicium(IV), 99,999 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 13465-84-4 | I4Si | 535.70 g/mol
163.00CHF - 1067.05CHF
Identifiants chimiques
CAS | 13465-84-4 |
---|---|
Formule moléculaire | I4Si |
Poids moléculaire (g/mol) | 535.70 |
Numéro MDL | MFCD00054041 |
Clé InChI | CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g |
CID PubChem | 83498 |
Nom IUPAC | Tétraiodosilane |
SMILES | I[Si](I)(I)I |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11329638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044141.06 |
5 g |
163.00CHF
5g |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11319638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044141.14 |
25 g |
511.77CHF
25g |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
11339638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044141.22 |
100 g |
1067.05CHF
100g |
Expédition estimée: 22-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
Silicon(IV) iodide is used as a precursor to prepare silicon amides. It finds application in the manufacture and etching of silicon in microelectronics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Conditionnés sous Argon
Identifiants chimiques
13465-84-4 | |
535.70 | |
CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N | |
83498 | |
I[Si](I)(I)I |
I4Si | |
MFCD00054041 | |
silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g | |
Tétraiodosilane |
Spécification
290°C | |
120°C | |
Blanc | |
(Base des métaux) | |
SiI4 | |
UN2923 | |
Soluble in organic solvents. Insoluble in water. | |
I[Si](I)(I)I | |
535.70 | |
535.7 | |
Air, light, and moisture sensitive |
Silicon (IV) iodide | |
13465-84-4 | |
Grumeaux | |
I4Si | |
MFCD00054041 | |
silicon tetraiodide, silane, tetraiodo, silicon iv iodide, periodosilane, tetraiodosilicon, acmc-1bu37, silicon tetraiodide trace metals basis, silicon iv iodide trace metals basis 1g | |
CFTHARXEQHJSEH-UHFFFAOYSA-N | |
Tétraiodosilane | |
83498 | |
99.999% | |
4.198 g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H300-H314-H318
Mortel en cas d’ingestion.
Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Provoque des lésions oculaires graves.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H301-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe de danger pour le transport :8 ; Groupe d’emballage :II ; Nom d’expédition approprié :SOLIDES CORROSIFS, TOXIQUES, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-706-2
missing translation for 'tsca' : Oui
missing translation for 'storageNote' :
- Conditionnés sous Argon
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
RUO – Research Use Only
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.