Learn More
Thermo Scientific Chemicals Gel de silice 60, 0,075-0,2 mm (maille 70-200)
Marque:  Thermo Scientific Chemicals 042723.18
31.62 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Granulométrie Maille 70/200
Quantité 50 g
Aire de la surface (métrique) 470 à 570 m2/g
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11315497
  • 31.80CHF / 50g
Il en reste null
Expédition estimée: 29-08-2025
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Chromatographie sur colonne classique sans pression exercée (soumise à la gravité). Le gel de silice est utilisé dans la chromatographie en colonne sans pression exercée (soumise à la gravité). Il est utilisé comme adsorbant dans diverses applications et pour éliminer les impuretés. Il est utilisé comme base stationnaire dans la chromatographie sur colonne.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article/de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Maille 70/200
Flacon
50 g
Gel de silice
60 Å
6,5 à 7,5
470 à 570 m2/g
Silice
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis