Learn More
Buerkle™ Shallow-Form Photographic Tray without Bottom Ribs
Vervaardigd van hoogwaardig stijf PVC. Buerkle™ ondiepe foto-ontwikkelschalen zonder ribbels op de bodem zijn geschikt voor universele laboratorium- of opslagdoeleinden.
Merk:  Buerkle™ 4203-1013
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 10708351
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • PVC
  • Shallow form
  • Thick sides, shatterproof
  • Largely resistant to acids and alkalis
  • Temperature resistant from -30°C to +70°C
Specificatie
Specificatie
140 x 190 mm Inner Base, 180 x 230 mm Outer Rim
40 mm
PVC
190 mm (Inner Base), 230 mm (Outer Base)
Rectangular
Wit
140 mm (Inner Base), 180 mm (Outer Base)
Ondiep
1.57 in.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie