Learn More
SFRS9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17926-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867934
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The protein encoded by this gene is a member of the serine/arginine (SR)-rich family of pre-mRNA splicing factors, which constitute part of the spliceosome. Each of these factors contains an RNA recognition motif (RRM) for binding RNA and an RS domain for binding other proteins. The RS domain is rich in serine and arginine residues and facilitates interaction between different SR splicing factors. In addition to being critical for mRNA splicing, the SR proteins have also been shown to be involved in mRNA export from the nucleus and in translation. Two pseudogenes, one on chromosome 15 and the other on chromosome 21, have been found for this gene.
Spécification
Spécification
SFRS9
Polyclonal
Unconjugated
SRSF9
SFRS9, SRp30c, SRSF9
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
108014, 288701, 8683
-20°C
Liquid
Western Blot
0.31 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q13242, Q5PPI1, Q9D0B0
Srsf9
SFRS9 Fusion Protein Ag12347
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis