Learn More
SERPINA6 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12010-1-AP-20UL
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16839463
  • 136.48 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes an alpha-globulin protein with corticosteroid-binding properties. This is the major transport protein for glucorticoids and progestins in the blood of most vertebrates. The gene localizes to a chromosomal region containing several closely related serine protease inhibitors which may have evolved by duplication events.
Spezifikation
Spezifikation
SERPINA6
Polyclonal
Unconjugated
SERPINA6
CBG, Serpin A6, SERPINA6, Transcortin
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
866
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P08185
SERPINA6
SERPINA6 Fusion Protein Ag2623
20 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt