Learn More
Selenium(IV) bromide, 99+%
Product Code. p-7051007
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Unit Size:
25g
5g
CAS: 7789-65-3 | Br4Se | 398.587 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7789-65-3
Molecular Formula Br4Se
Molecular Weight (g/mol) 398.587
MDL Number MFCD00049766
InChI Key VTQZBGAODFEJOW-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium tetrabromide, selenium iv bromide, selenium bromide sebr4 , t-4, unii-8o54yxr180, tetrabromo-, e4-selane, sebr4, tetrabromo-$l^ 4-selane, tetrabromo-??-selane, selenium iv bromide 5g
PubChem CID 82246
SMILES [Se](Br)(Br)(Br)Br
Tekniske data
Melting Point 70°C to 80°C (decomposition)
Physical Form Powder
Quantity 5 g
UN Number UN2923
Merck Index 14,8437
Solubility Information Decomposes in water; Soluble in carbon disulfide, chloroform, ethyl bromide
Formula Weight 398.6
Percent Purity ≥99%
Sensitivity Moisture sensitive
Chemical Name or Material Selenium(IV) bromide
RUO – Research Use Only
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.