Learn More
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N)
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz
Transparent
Rahmenfarbe:
Blau
Grau/Limgrün
Grau/Orange
Grau/blau
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Kratzfest
Beschreibung
- Einstellbare Ratschentempel
- Die Druckdiffusions-Temple-Technologie (PDT) unterstützt den diffusen Druck über dem Ohr für einen sicheren und bequemen Sitz
- Scotchgard™ Anti-Nebel-Beschichtung widersteht dem Beschlagen länger als herkömmliche Anti-Nebel-Beschichtungen, bis zu 25 Waschungen mit Wasser
- Polycarbonat-Linsen absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen
- Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfestes Spektakel
- Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfestes Spektakel
- Der konturierte Brauenschutz liegt bequem an der Stirn an und sorgt für zusätzlichen Schutz vor Partikeln.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
Linsenfärbung | Transparent |
Produkttyp | Überbrille |
Rahmenfarbe | Blau |
Modell | SF3701SGAF-BLU-EU |
Menge | 20/Packung |
Lens Material | Polycarbonat |
Rahmenmaterial | Polycarbonat |
Frame Type | Ohne Rahmen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur