Learn More
3M™ SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses, Scotchguard™ Anti-Fog (K&N)
Artikelnummer. 17227710
Click to view available options
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Hellgrau für Innen-/Außeneinsatz
Transparent
Rahmenfarbe:
Blau
Grau/Limgrün
Grau/Orange
Grau/blau
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Kratzfest
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
SecureFit™ Over-the-Glass Safety Glasses with anti-scratch and anti-fog coatings provide increased durability and improved vision.
  • Einstellbare Ratschentempel
  • Die Druckdiffusions-Temple-Technologie (PDT) unterstützt den diffusen Druck über dem Ohr für einen sicheren und bequemen Sitz
  • Scotchgard™ Anti-Nebel-Beschichtung widersteht dem Beschlagen länger als herkömmliche Anti-Nebel-Beschichtungen, bis zu 25 Waschungen mit Wasser
  • Polycarbonat-Linsen absorbieren 99,9 % der UVA- und UVB-Strahlen
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfestes Spektakel
  • Erfüllt die Anforderungen der Norm EN166-2001 als stoßfestes Spektakel
  • Der konturierte Brauenschutz liegt bequem an der Stirn an und sorgt für zusätzlichen Schutz vor Partikeln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Grau
Produkttyp Überbrille
Rahmenfarbe Grau/blau
Modell SF3702XSGAF-BLU-EU.
Menge 20/Packung
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Polycarbonat
Frame Type Ohne Rahmen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt