Learn More
Thermo Scientific™ Pipettes de transfert à tige étroite Samco™
Idéales pour travailler avec des tubes et des récipients étroits qui présentent des ouvertures de taille réduite.
25.60CHF - 668.00CHF
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Contenance du bulbe (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Stérilité | Contenance du bulbe (métrique) | Type d’emballage | Prix | Quantité et disponibilité | ||
15317843
![]() |
Thermo Scientific™
241 |
1,2 ml | Non stérile | 0,9 ml | En vrac 500/sachet, 8 sachets/boîte, 4000/boîte |
28.05CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 07-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15357843
![]() |
Thermo Scientific™
242NL-1S |
4 ml | Stérile | 3 ml | Emballage individuel |
77.80CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15377893
![]() |
Thermo Scientific™
694NL |
6,7 ml | Non stérile | 3,0 ml | 500/boîte |
29.35CHF
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11387863
![]() |
Thermo Scientific™
241NL |
1,2 ml | Non stérile | 0,8 ml | 500/boîte |
28.05CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15327843
![]() |
Thermo Scientific™
241NL-1S |
1,2 ml | Stérile | 0,8 ml | Emballage individuel |
61.50CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 02-01-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11367863
![]() |
Thermo Scientific™
242NL |
4,0 ml | Non stérile | 3,0 ml | 500/boîte | ||||
15367843
![]() |
Thermo Scientific™
242NL-20S |
4,0 ml | Stérile | 3,0 ml | 20/sachet |
69.55CHF
760 pièces |
Expédition estimée: 09-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11621839
![]() |
Thermo Scientific™
251NL |
4,6 ml | Non stérile | 3,3 ml | 500/boîte |
28.60CHF
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11377863
![]() |
Thermo Scientific™
252NL |
15 ml | Non stérile | 11,6 ml | 500/boîte |
25.60CHF
250 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15347853
![]() |
Thermo Scientific™
252NL-20S |
15 ml | Stérile | 11,6 ml | 20/sachet |
31.90CHF
200 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15337843
![]() |
Thermo Scientific™
242 |
4 ml | Non stérile | 3 ml | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
27.85CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
10574048
![]() |
Thermo Scientific™
242-1S |
4 ml | Stérile | 3 ml | Emballage individuel |
668.00CHF
4000 pièces |
Expédition estimée: 12-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15347843
![]() |
Thermo Scientific™
242-20S |
4 ml | Stérile | 3 ml | 20 / sac, 760 / sachet, 6080 / boîte |
69.55CHF
760 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15387843
![]() |
Thermo Scientific™
251 |
4.6mL | Non stérile | 3.3 ml | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
28.05CHF
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15397843
![]() |
Thermo Scientific™
251-1S |
4.6mL | Stérile | 3.3 ml | Emballage individuel |
78.90CHF
500 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15307853
![]() |
Thermo Scientific™
251-20S |
4.6mL | Stérile | 3.3 ml | 20 / sac, 500 / sachet, 4000 / boîte |
54.05CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 19-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15317853
![]() |
Thermo Scientific™
252 |
15 ml | Non stérile | 8mL | En vrac 250/sachet, 10 sachets/boîte, 2500/boîte |
25.60CHF
250 pièces |
Expédition estimée: 21-11-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15327853
![]() |
Thermo Scientific™
252-1S |
15 ml | Stérile | 8mL | Emballage individuel |
43.50CHF
250 pièces |
Expédition estimée: 04-02-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15337853
![]() |
Thermo Scientific™
252-20S |
15 ml | Stérile | 8mL | 20 / sac, 200 / sachet, 2000 / boîte |
31.90CHF
200 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
11641839
![]() |
Thermo Scientific™
694 |
6.7mL | Non stérile | 3 ml | En vrac 500/sachet, 10 sachets/boîte, 5000/boîte |
29.35CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 18-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
15367893
![]() |
Thermo Scientific™
694-1S |
6.7mL | Stérile | 3 ml | Emballage individuel |
86.40CHF
500 pièces |
Expédition estimée: 17-12-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|
Description
Éliminez le bourrage, l’emballage et l’autoclavage grâce aux pipettes de transfert à tige étroite Thermo Scientific™ Samco™. Ces pipettes en polyéthylène empêchent toute contamination croisée et sont utilisées pour les applications de banques de sang telles que les procédures de sédimentation. La conception à unité unique est dotée d’une poire de pipette intégrée et d’un tube à tige flexible à échantillonner à partir de tubes étroits ou de petits tubes.
- Fabriquées à partir de polyéthylène non toxique et incassable
- Leur surface à faible affinité empêche la liaison des protéines dans les applications de recherche
- Peuvent être congelées dans de l’azote liquide ou thermoscellées en vue de leur conservation
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité relative aux restrictions d’utilisation pour la recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.