Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 1-Door Light Gray Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
Safety storage cabinets for unrestricted storage of flammable hazardous materials in work areas in accordance with EN 14470-1 and TRGS 510.
Marca:  Asecos™ 3022800130267
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 15864178
  • dietro preventivo / Pezzo
Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
Visualizzare prodotti alternativi »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Aseco’s first EN-compliant safety storage cabinet
  • Decades of developing and optimizing ensure that the S-CLASSIC-90 is technically sophisticated
  • Available in a range of widths and heights
  • Versatile fields of application due to various interior equipment
  • Convenient handling – door operation with minimal effort
  • Optional door open arrest system allows convenient and safe removal or storage of containers with both hands
  • Door lockable with cylinder lock, the cabinets can be integrated by the customer in an existing locking system
  • Integrated adjusting aids in the cabinet base ensure a fast and effective compensation for uneven floors of up to 10 mm
  • Available with different combinations of drawers, height-adjustable shelves and bottom collecting sumps for leakages
  • Fire resistance of 90 minutes
  • Robust construction and longevity – triple hinged door, body made of powder-coated sheet steel, safety elements assembled outside the cabinet for increased protection against corrosion
  • Integrated air ducts ready for connection (DN 75) to a technical exhaust system
  • In accordance with EN 14470-1 and TRGS 510
Specifica
Specifica
EN 14470-1, TRGS 510
616 x 596 x 1968 mm
Storage of flammable hazardous materials
Drawers 25 kg/5 L each; Sump 11 L
Powder-coated
Light Gray
Flammables Storage Cabinet
4 x 25 kg/5 L sheet steel Drawers; 1 x 11 L sheet steel sump
Triple-hinged
Left-hinged door open arrest system
1
295 kg
Steel
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato