Learn More
BUCHI Rotavapor R-80
Eco-conscious and compact evaporation. The R-80 is the most energy-efficient and compact Rotavapor™ on the market. The R-80 is an affordable and eco-friendly solution that ensures the most efficient use of lab space while meeting BUCHI's high-quality standards.
3255.20CHF - 7384.00CHF
Spécification
Tension | 220/240 V |
---|---|
Capacité (métrique) | 1 L |
Vitesse | 10 to 330 rpm |
Plage de températures (métrique) | Ambient to 95°C |
Indice IP | IP42 |
Code produit | Marque | Modèle | Type | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Modèle | Type | Tension | Prix | Quantité et disponibilité | |||
30000625
|
BUCHI
11SR0801C001 |
Rotavapor R-80, C Condenser, 29/32,230V | Évaporateur rotatif | 220/240 V |
3305.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
30000626
|
BUCHI
11SR0801C101 |
Rotavapor System R-80, C Condenser, including vacuum pump V-80 and controler I-80, 29/32 | Système d’évaporateur rotatif | 220/240 V |
5970.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
30000627
|
BUCHI
11SR0801C201 |
Rotavapor System R-80, C Condenser, including vacuum pump V-180 and controler I-180, 29/32 | Système d’évaporateur rotatif | 220/240 V |
7384.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
30000628
|
BUCHI
11SR0801V001 |
Rotavapor R-80, V Condenser, 29/32, 230V | Évaporateur rotatif | 220/240 V |
3255.20CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 25-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
30000646
|
BUCHI
11SR0801V101 |
Rotavapor System R-80, V Condenser, including vacuum pump V-80 and controler I-80, 29/32 | Système d’évaporateur rotatif | 220/240 V |
5845.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
30000642
|
BUCHI
11SR0801V201 |
Rotavapor System R-80, V Condenser, including vacuum pump V-180 and controler I-180, 29/32 | Système d’évaporateur rotatif | 220/240 V |
6810.00CHF
1 pièce |
Expédition estimée: 23-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- Smallest footprint: Optimize your lab space. The Rotavapor™ R-80 features a user interface that can be rotated up to 90°, which allows you to position the R-80 as it suits you best while ensuring direct access and control of all distillation parameters.
- Reduced energy consumption: The design of the R-80, with its smaller-sized heating bath, minimizes heat waste and reduces energy consumption.
- Most cost-effective: Elevate your performance and trust in a brand that values excellence above all.
- Essential integration: The Rotavapor™ R-80 and our equally flexible Pure Essential Chromatography systems form an affordable, compact, and robust duo.
- Intuitive user interface: The central user interface facilitates the evaporation process thanks to the navigation control, which allows all parameters to be adjusted.
- Smooth manual lift: The ergonomic handle of the manual lift can easily be accessed from different directions, ensuring a reliable and quick operation regardless of your instrument's position.
- Precision-crafted convenience:
- Organize and secure your workspace with the R-80's integrated cable and tube holders, creating a tidier and safer work environment.
- The innovative Combi-Clip flask snap lock allows for quick, one-handed attachment and detachment of flasks, saving you time and hassle.
- The new VS22 seal is made from durable PTFE, which contributes to the longevity of your system.
- Cableless bath: The versatile heating bath accommodates flask sizes of up to 1 L and is suitable for applications that a water bath can address, thanks to its maximum working temperature of 95 °C.
Spécification
220/240 V | |
10 to 330 rpm | |
IP42 |
1 L | |
Ambient to 95°C |