Learn More
Thermo Scientific™ Remel™ Agglutinating Sera, Salmonella H
Used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
Merk:  Thermo Scientific™ R30160801
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 12719290
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Remel Agglutinating Sera, Salmonella H is used for identification of flagellar H antigens of Salmonella strains by slide and/or tube agglutination test.
  • Select sera also for use as positive controls for stained Salmonella suspensions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Positive
Yes
Agglutinating Sera
2 mL
Salmonella H (enx)
Salmonella H Antigen
2 mL/Vial
Salmonella
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie