Learn More
R&D Systems™ Recombinant Human VEGF 165 Protein
Extensive quality control produces industry leading bioactivity and lot-to-lot consistency that instills confidence in results and ensures reproducibility. Applications: Bioactivity
Brand:  R&D Systems™ 293-VE-500/CF
20960.00 NOK valid until 2025-07-30
Use promo code "24078" to get your promotional price.
 View more versions of this product
Product Code. 18745866
  • 26200.00 NOK / 500µg
Ultimate Promo May
Use promo code 24078 at checkout
View Available Promotions
Description
Measured in a cell proliferation assay using HUVEC human umbilical vein endothelial cells. Conn, G. et al. (1990) Proc. Natl. Acad. Sci. USA 87:1323. The ED50 for this effect is 1-6 ng/mL. The specific activity of recombinant human VEGF165 is approximately 1.7 x 103 U/μg, which is calibrated against recombinant human VEGF165 WHO Standard (NIBSC code: 02/286). Specific activity is for reference purposes only and is not routinely tested.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with trehalose.
observed_molecular_weight: 20-22 kDa, under reducing conditions. 39-42 kDa, under non-reducing conditions.
500 μg
Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution.
Recombinant
97%, by SDS-PAGE with silver staining.
7422
VEGF 165
Spodoptera frugiperda,Sf 21 (baculovirus)-derived human VEGF protein Ala27-Arg191
Unconjugated
Reconstitute at 100 μg/mL in sterile PBS. Alternatively, reconstitute (at 100-500 μg/mL in sterile 4 mM HCl.)
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt