Learn More
RACGAP1 Mouse anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 6E10A2, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Proteintech 66056-1-IG-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16867585
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Rho GTPases control a variety of cellular processes. There are 3 subtypes of Rho GTPases in the Ras superfamily of small G proteins: RHO (see MIM 165370), RAC (see RAC1; MIM 602048), and CDC42 (MIM 116952). GTPase-activating proteins (GAPs) bind activated forms of Rho GTPases and stimulate GTP hydrolysis. Through this catalytic function, Rho GAPs negatively regulate Rho-mediated signals. GAPs may also serve as effector molecules and play a role in signaling downstream of Rho and other Ras-like GTPases.
Spécification
Spécification
RACGAP1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9H0H5, Q9WVM1
Racgap1
RACGAP1 Fusion Protein Ag6944
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
6E10A2
Unconjugated
RACGAP1
HsCYK 4, ID GAP, KIAA1478, Male germ cell RacGap, MgcRacGAP, RACGAP1
Mouse
Protein G
RUO
26934, 29127, 315298
-20°C
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis