Learn More
RABL2A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 17816-1-AP-20UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16877804
  • 136.48CHF / 20µL
Il en reste null
Expédition estimée: 08-07-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene is a member of the RAB gene family which belongs to the RAS GTPase superfamily. The proteins in the family of RAS-related signaling molecules are small GTP-binding proteins that play important roles in the regulation of exocytotic and endocytotic pathways. This gene maps to the site of an ancestral telomere fusion event and may be a subtelomeric gene. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.
Spécification
Spécification
RABL2A
Polyclonal
Unconjugated
RABL2A
Rab like protein 2A, RABL2A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11159, 362987, 68708
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
E9Q9D5, Q9UBK7
Rabl2, Rabl2A
RABL2A Fusion Protein Ag12135
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis