Learn More
RAB11A/B Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Specifica
Antigene | RAB11A/B |
---|---|
Concentrazione | 0.27 mg/mL |
Applicazioni | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
16895294
|
Proteintech
15903-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
16885294
|
Proteintech
15903-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||||
Descrizione
This antibody can recognize both RAB11A (24 kDa) and RAB11B(24 kDa).
Rab11A is a member of the YPT-1 subfamily of Ras-related GTP-binding proteins. Rab11A mRNA has been detected in a variety of tissues including brain, testis, spleen, heart, and gastrointestinal mucosa. In the gastric fundus the Rab11A protein is expressed in parietal cell tubulovesicles membranes. Expression of the Rab11A protein appears to occur in discrete epithelial cell populations where it localizes to apical vesicular populations. Recent studies have shown Rab11A is essential for resecretion of alpha-synuclein out of neuronal cells via endosome recycling and is required for exocytosis of discoidal/fusiform vesicles of bladder umbrella cells. Rab11A is also implicated in biogenesis of Birbeck granules and endosomal activation of the PI3K/AKT signaling pathway via G beta gamma trafficking.Specifica
RAB11A/B | |
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
P46638, P62491, P62492, Q15907 | |
19326, 53869, 8766, 9230 | |
RAB11A/B Fusion Protein Ag8742 | |
Primary | |
-20°C | |
RAB11A |
0.27 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Rab 11, RAB11, RAB11A, Ras related protein Rab 11A, YL8 | |
Rab11a, RAB11B | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.