Learn More
(R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 15449337
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1256482-94-6
Molecular Formula C9H18N2O4
Molecular Weight (g/mol) 218.253
MDL Number MFCD00270250
InChI Key BYCKHNZSBNGBQL-ZCFIWIBFSA-N
Synonym n-boc-d-asparaginol, boc-d-asparaginol, r-3-boc-amino-4-hydroxybutyramide, n-boc-r-3-amino-4-hydroxybutanoic acid amide, tert-butyl n-2r-1-carbamoyl-3-hydroxypropan-2-yl carbamate
PubChem CID 51387393
IUPAC Name tert-butyl N-[(2R)-4-amino-1-hydroxy-4-oxobutan-2-yl]carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)CO
Especificaciones
Quantity 5 g
Formula Weight 218.25
Percent Purity 97%
Chemical Name or Material (R)-3-(Boc-amino)-4-hydroxybutyramide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado