Learn More
Pyrex™ conische bekers van borosilicaatglas
Geschikt voor vele soorten media en vloeistoffen. Pyrex™ conische bekers van borosilicaatglas zijn te gebruiken voor vele soorten laboratoriumtoepassingen
Merk: Pyrex 1020/16D
This item is not returnable.
View return policy
Beschrijving
Use with a wide variety of media and liquids. Pyrex™borosilicate glass conical beakers are versitle for a wide range of laboratory applications
- Conical shape (Phillips pattern) with spout
- Manufactured from Pyrex™borosilicate glass
- Excellent thermal performance and chemical resistance
Specificatie
500 ml | |
142 mm | |
Beker |
Borosilicaatglas (type 1) | |
10 per verpakking |