Learn More
Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-freies Maxi-Plasmid-Aufreinigungskit
Reinigen Sie endotoxinfreie Plasmid-DNA in der halben Zeit. Das Invitrogen™ PureLink™ Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid-Aufreinigungskit ermöglicht die schnelle und einfache Isolierung endotoxinfreier Plasmid-DNA mit einem verbesserten Anionenaustauschharz.
Marke:  Invitrogen™ A31231
889.20 EUR gültig bis 2025-08-24
Benutzen Sie den Promotions-Code "24117" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15768227
  • 962.00 € / 25 Ansätze
Kraftpaket für die Genomik
Aktionscode 24117 verwenden bei der Bestellbestätigung
Verfügbare Aktionen anzeigen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Das PureLink Expi Endotoxin-Free Maxi Plasmid-Aufreinigungskit ermöglicht die schnelle und einfache Isolierung Endotoxin-freier Plasmid-DNA mit einer verbesserten Anionenaustauschmembran. Reinigen Sie in nur 90 Minuten bis zu 1,5 mg hochwertige Plasmid-DNA, die für fortgeschrittene Transfektionsanwendungen wie Transfektion empfindlicher Zelllinien oder Genom-Engineering geeignet ist.
Vorteile des PureLink EXPI Endotoxin-freie Maxi Plasmid Aufreinigungskits:
• Einfaches und schnelles Protokoll — Aufreinigung dauert typischerweise 90 Minuten
• Hohe Ausbeute — Isolation von bis zu 1,5 mg hochwertiger Plasmid-DNA
• Endotoxin-freies Plasmid — < 0,1 EU/µg, ideal für empfindliche Anwendungen
• Hohe Reinheit — Extrem niedrige Werte an Protein- RNA- und genomischer DNA-Kontamination
• Kompatibilität — Geeignet für die Verwendung mit ExpiCHO und EXPI293 Expressionssystemen
• Endotoxin-freie Komponenten — Elutionspuffer, Wasser und Plasmid-Aufbewahrungsröhrchen, die frei von Endotoxin sind
Einfaches und schnelles Protokoll
Das PureLink Expi Endotoxin-freie Maxi Plasmid Aufreinigungskit nutzt im Gegensatz zu anderen Endotoxin-freien Anionenaustauschsystemen auf Basis von Endotoxinen die Vakuumfiltration zur Lysataufklärung und anschließenden Aufreinigung von Plasmid-DNA. Es gibt kein Warten auf Schwerkraft-Durchflusssäulen und die gesamte Aufreinigung dauert in der Regel 90 Minuten (einschließlich des abschließenden Ausfällungsschritts).
Endotoxin-freies Plasmid
Reinigen Sie Endotoxin-freies (weniger als 0,1 EU/µg) Plasmid, das sich ideal für empfindliche Anwendungen wie die Transfektion von Primärzellen, Genom-Engineering und die Erforschung von Gentherapie oder In-vivo-Plasmid-Impfstoffen eignet.
Kompatibel mit ExpiCHO und Expi293 Expressionssystemen
Plasmid, das mit dem PureLink EXPI Endotoxin-freien Maxi Plasmid Aufreinigungskit gereinigt wurde, ist vollständig mit den Gibco ExpiCHO und EXPI293 transienten Säugetierexpressionssystemen kompatibel.
Hervorragende Qualität mit Endotoxin-freien Komponenten
Sie können sicher sein, dass das Kit von hoher Qualität ist und zusätzliche Endotoxin-freie Elutionspuffer, Wasser und Plasmid-Lagerungsröhrchen für mehr Sicherheit enthält.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
• Resuspensionspuffer,
• Lyseindikator,
• RNase A
• Lysepuffer
• Fällungspuffer
• Endotoxin-Entfernungspuffer
• Waschpuffer
• Elutionspuffer
• TE-Puffer
• Expi Maxi Filtrationssäule
• Expi Maxi DNA-Bindungssäule
• Konische 50 ml-Röhrchen
Endotoxinfreie Komponenten: Elutionspuffer, Wasser, Plasmid-Aufbewahrungsröhrchen
Anionenaustauschharz
Bakterien
Klonierung, PCR
25 Aufreinigungen
PureLink™
25 Aufreinigungen
Plasmid-DNA
Zentrifugationssäule
Maxi
Säugetiere
Manuelle Protokolle
> 1 mg Plasmid-DNA (groß), > 200 µg Plasmid-DNA (groß)
Plasmid-Aufreinigungskit
Raumtemperatur
90 min
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • 25 Preps PURELINK ENDOFREE MAXI PLASMID
Signalwort
  • Gefahr||Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P242-Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.
  • P264-Nach Gebrauch hande gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/seife/waschen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P362+P364-Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
  • P370+P378-Bei Brand: trocken sand, trockenloschpulver oder alkoholbestandigen schaum zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: acetic acid, poly(oxy-1,2-ethanediyl).alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy, e
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.