Learn More
PUM2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 11586-1-AP-20UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16878763
  • 145.00 € / 20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
LZTS2 is a negative regulator of katanin-mediated microtubule severing and release from the centrosome. LZTS2 is required for central spindle formation and the completion of cytokinesis.
Spezifikation
Spezifikation
PUM2
Polyclonal
Unconjugated
PUM2
KIAA0235, PUM2, PUMH2, Pumilio 2, Pumilio homolog 2, pumilio homolog 2 (Drosophila), PUML2
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
23369, 298874, 80913
-20°C
Liquid
Western Blot
0.15 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q80U58, Q8TB72
Pum2
PUM2 Fusion Protein Ag2179
20 μL
Primary
Rat, Mouse, Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt