Learn More
Fisherbrand™ PTFE Spatulas
Fisherbrand™ PTFE Spatulas are 5 mm thick.
Brand:  Fisherbrand™ 043.240
 View more versions of this product
Product Code. 15689850
  • 278.00 NOK / Each
Estimated Shipment: 23-06-2025
Explore more special offers
Add to basket
Descripción
Descripción
  • Total Chemical Resistance
  • High Purity
  • Temperature Range -200°C to +280°C
  • Non contaminating
  • Easy to clean
  • 5 mm Thick
Especificaciones
Especificaciones
1 Ea.
240 x 30 mm
240 mm
Fisherbrand™ PTFE Spatulas
PTFE
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado