Learn More
Bochem™ Micro-spatules doubles avec revêtement en PTFE
Bien adaptées aux applications de petite quantité et aux tubes étroits, ces spatules à double extrémité avec revêtement en PTFE réduisent l’adhérence des matériaux. Les micro-spatules doubles avec revêtement en PTFE Bochem™ sont également douces sur les surfaces délicates et pouvant être grattées.
Marque:  Bochem™ 3710
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10202111
  • 32.45CHF / 1 pièce
Actuellement indisponible: Nous n'avons aucune information sur la future disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • En acier inox 18/10
  • Double extrémité
  • Revêtement en PTFE
Spécification
Spécification
1Chaque
Micro-spatule double
3 mm
1.5 mm
150mm
PTFE
40 mm
3mm
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis