Learn More
Macherey-Nagel™ Protino Ni-TED Resin for His-tag Protein Purification
Click to view available options
Quantità:
1 Each
120 g Dry Silica Bulk Resin
30 g Dry Silica Bulk Resin
5 g Dry Silica Bulk Resin
Dimensione della confezione:
120g
30g
5g
600g
Descrizione
Protino™ NI-TED, the purer alternative for His-tag protein purification
- Chelating group TED, one protein binding site
- High stability against reducing/chelating agents
- Low metal leaching
- High protein purity
- High binding specificity, less unspecific binding of contaminating proteins compared to other common IMAC matrices
- Dry resin, storage at room temperature
- Ready to use pre-packed columns filled with dry Protino™ Ni-TED resin
- Buffers included
- Dry bulk matrix
- Rigid support silica matrix, compatible with high pressure and high flow rates, does not shrink well - highest flexibility
- Batch procedure, gravity flow column chromatography, FPLC™ applications
- Empty Protino™ columns available for use with Protino™ Ni-TED resin
- Empty 96 well receiver plates available for use with Protino™ Ni-TED resin For purification of polyhistidine-tagged proteins; batch binding, gravity flow column chromatography, MPLC/FPLC™ applications.
Specifica
Specifica
Capacità di legame | 10mg/g |
Proprietà di legame | Batch |
Portata | 0.5 to 1.0 mL/min./cm2 |
Contenuto kit | Buffers |
Matrix | Macroporous Silica |
Pressione operativa max | 145 psi |
Quantità | 5 g Dry Silica Bulk Resin |
Da utilizzare con (applicazione) | For Purification of Polyhistidine-Tagged Proteins, Batch Binding, Gravity Flow Column Chromatography, MPLC/FPLC Applications |
Tipo | Resin |
Tipo di legante | TED (tris-carboxymethyl ethylene diamine) |
Sicurezza e movimentazione
Categoria di pericolo
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto