Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Powder Flask with Conical Ground Joint
93.00 - 181.00
Specificatie
Materiaal | Duran Glass |
---|---|
Type | Powder Flask |
Voor gebruik met (apparatuur) | Rotary Evaporators |
Productcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Volume (metrisch) | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10090301
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043037 |
100 mL |
93.00
1 stuk |
|
|||||
11816074
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043073 |
2000 mL |
181.00
1 stuk |
|
|||||
11806104
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043070 |
1000 mL |
129.00
1 stuk |
|
|||||
10204531
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043049 |
250 mL |
108.00
|
|
|||||
11826204
|
Lenz Laborglasinstrumente™
03043058 |
500 mL |
107.00
1 stuk |
|
|||||
Specificatie
Duran Glass | |
Powder Flask | |
Rotary Evaporators |