Learn More
Potassium Nitrate, Technical, Fisher Chemical™
41.50 - 93.55
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7757-79-1 |
---|---|
Moleculaire formule | KNO3 |
Molecular Weight (g/mol) | 101.10 |
MDL-nummer | MFCD00011409 |
InChI Key | FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras |
PubChem CID | 24434 |
ChEBI | CHEBI:63043 |
SMILES | [K+].[O-][N+]([O-])=O |
Productcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Productcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10598440
|
Fisher Chemical
P/6040/60 |
1 kg |
41.50
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10578630
|
Fisher Chemical
P/6040/63 |
3 kg |
93.55
|
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
7757-79-1 | |
101.10 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
24434 | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O |
KNO3 | |
MFCD00011409 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
CHEBI:63043 |
Specificatie
400°C | |
7757-79-1 | |
6 to 8 | |
KNO3 | |
potassium nitrate, saltpeter, nitre, nitrate of potash, vicknite, nitric acid potassium salt, nitric acid, potassium salt, saltpetre, kaliumnitrat, kalii nitras | |
[K+].[O-][N+]([O-])=O | |
101.10 | |
CHEBI:63043 | |
Plastic powder jar |
334°C | |
White | |
Solid | |
MFCD00011409 | |
FGIUAXJPYTZDNR-UHFFFAOYSA-N | |
potassium nitrate | |
24434 | |
101.1g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- Potassium nitrate
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Oxiderende vaste stof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H272-Kan brand bevorderen; oxiderend.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P220-Van kleding/brandbare stoffen verwijderd houden/bewaren.
Product Title
Potassium Nitrate, Technical, Fisher Chemical™