Learn More
Potassium hydroxide concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M KOH (0.1N), Honeywell Fluka™
Product Code. 15665210 Shop All Honeywell Fluka Products
Click to view available options
Quantity:
1 L
6 x 1 Ea.
Tamaño de la unidad:
Each
Pack of 6
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
for 1L standard solution, 0.1 M KOH (0.1N)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1310-58-3, 7732-18-5
Molecular Formula HKO
Molecular Weight (g/mol) 56.11
MDL Number MFCD00003553
InChI Key KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium hydroxide, caustic potash, potash lye, potassium hydrate, hydroxyde de potassium, potassa, potasse caustique, potassium hydroxide k oh, potassium hydroxide solution, caswell no. 693
PubChem CID 14797
ChEBI CHEBI:32035
IUPAC Name potassium;hydroxide
SMILES [OH-].[K+]
Especificaciones
Boiling Point >100°C
CAS Min % ≥80.0000%, ≥10.0000%
CAS Max % <90.0000%, <20.0000%
Linear Formula KOH
UN Number UN1814
Density 1.140 g/cm3
Quantity 6 x 1 Ea.
Formula Weight 56.11
Packaging Ampoule
Physical Form Concentrate
Chemical Name or Material Potassium hydroxide concentrate, For 1L standard solution, 0.1 M KOH (0.1N)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium hydroxide concentrate
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Substances and mixtures corrosive to metals Category 1
  • Skin corrosion/irritation Category 1 A
Indicaciones de peligro
  • H290-May be corrosive to metals.
  • H314-Causes severe skin burns and eye damage.
Consejos de prudencia
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contains : potassium hydroxide
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt