Learn More
Potassium Chloride, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Product Code. 15558194 Shop All J.T.Baker Products
Click to view available options
Quantity:
500 g
2.5 kg
Packaging:
Poly Bottle
Unit Size:
Each
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    For Molecular Biology Applications
Chemical Identifiers
CAS 7447-40-7
Molecular Formula ClK
Molecular Weight (g/mol) 74.55
MDL Number MFCD00011360
InChI Key WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
PubChem CID 4873
ChEBI CHEBI:32588
SMILES [Cl-].[K+]
Specifications
Physical Form Crystals
Quantity 500 g
IUPAC Name potassium;chloride
Formula Weight 74.55
Grade Ultrapure Bioreagent
Packaging Poly Bottle
Specific Gravity 1L = 1.99kg
Chemical Name or Material Potassium Chloride
compliance-icons
Signal Word
  • Warning
Hazard Category
  • Acute toxicity Category 4
Mention de danger
  • H302-Harmful if swallowed.
Conseils de prudence
  • P264-Wash thoroughly after handling.
  • P270-Do not eat, drink or smoke when using this product.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P330-Rinse mouth.
  • P501b-Dispose of contents/container in accordance with local/regional/national/international regulations.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis