Learn More
Potassium bromide, ultra dry, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11317008
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 7758-02-3 | BrK | 119.00 g/mol
Potassium bromide is widely used as an anticonvulsant and a sedative. Also used in the preparation of stable Pd nanocubes that si used in immunolabeling. Potassium bromide is used for the purification of Sarcocystis neurona sporocysts by discontinuous density gradient centrifugation. May be used for removal of peripheral membrane proteins.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7758-02-3
Molecular Formula BrK
Molecular Weight (g/mol) 119.00
MDL Number MFCD00011358
InChI Key IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
Synonym potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
PubChem CID 253877
ChEBI CHEBI:32030
SMILES [K+].[Br-]
Spécification
Boiling Point 1435°C
Melting Point 730°C
Color White
Physical Form Beads
Quantity 500 g
Merck Index 14,7618
Solubility Information It is freely soluble in water. very slightly soluble in diethyl ether
IUPAC Name potassium bromide
Formula Weight 119.01
Percent Purity 99.9%
Odor Odorless
Packaging Ampule
Refractive Index 1.559
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.75 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Potassium bromide, Ultra dry
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis