Learn More
Contec™ Polywipe-C Wischtücher
GREENER_CHOICE
Maintain cleanliness in ISO Class 5 cleanrooms. Contec™ Polywipe-C Wipers are a cost-effective upgrade from less critical wipes. A soft, nonabrasive texture cleans surfaces without scratching.
Marke:  Contec™ PC-99
405.78 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30245520
  • 537.87 € / 24 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
  • The lightweight Polywipe-C wipe is designed for general-purpose cleaning in ISO Class 5 (FED-STD-209E Class 100/M-3.5) environments
  • Ideal for wiping interior surfaces of process tools and other equipment
  • A cost-effective upgrade from less critical wipes
  • Made with 100% polyester interlock knit for good solvent sorbency and abrasion and chemical resistance
  • Textured surface cleans without scratching
  • Laundered and packaged in a ISO Class 4 (FED-STD-209E Class 100/M-2.5) cleanroom
  • Lightweight 100% polyester interlock knit wiper offers good sorbency with solvents
  • Ideal for cleaning interior surfaces of process tools and other equipment
  • Soft, nonabrasive texture cleans surfaces without scratching
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Reinraum-Reinigungstücher
22,9 cm
22,9 cm
For ISO Class 5 applications
Reinraum
9 in.
9 in.
Polyester
9 x 9 in.
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt