Learn More
Greiner Bio-One 384-Well Mikrotiterplatten für kleine Volumen, aus Polystyrol
GREENER_CHOICE
Microplates–Improved detection limit using classical microplate readers. Greiner Bio-One™ Polystyrene 384-Well Small Volume optimizes the Z-axis according to the liquid height to be measured in the wells.
Marke:  Greiner Bio-One 784076
Artikelnummer. 10023331
  • 422.27 CHF / 40 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Free of detectable DNase, RNase, human DNA
  • Non-pyrogenic
  • Manufactured under DIN ISO 9001 guidelines
  • Traceable to production through a defined LOT number system
  • Ultra low non-specific biomolecular binding properties (proteins, DNA, RNA)
  • Long-term surface stability without degradation or leaching
  • Higher assay sensitivity with reduced background
  • Solid bottom
  • Well profile: Small Volume™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
DIN ISO 9001
Standard
16 x 24
Schwarz
Polystyrol
4 to 25 μL
28 μl
40/Packung
Ja
Ja
Ohne Deckel
10er-Beutel
384-Well Mikrotiterplatte
384
Unsteril
Ja
40 Packung
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt