Learn More
Camlab™ Polypropyleen buisjesrek
Specificatie
Producttype | Buisjesrek |
---|---|
Registraties | Microtubes (0.5 and 2.0 mL) |
Materiaal | Polypropyleen |
Posities | 96 and 48 |
Voor gebruik met (apparatuur) | Voor zowel PCR als microcentrifugeerbuisjes |
Specificatie
Buisjesrek | |
Polypropyleen | |
Voor zowel PCR als microcentrifugeerbuisjes | |
21 mm |
Microtubes (0.5 and 2.0 mL) | |
96 and 48 | |
Elk 1 |
Product Content Correction
The Fisher Scientific Encompass Program offers items which are not part of our distribution portfolio. These products typically do not have pictures or detailed descriptions. However, we are committed to improving your shopping experience. Please use the form below to provide feedback related to the content on this product.
Product Title