Learn More
Polyethyleneimine, branched, M.W. 70,000, 30% w/v aq. soln., Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11358528
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
500 g
A protein precipitant used to purify proteins
Acts as a protein precipitant used to purify proteins. It is used as chelating agent and as a scavenger for aldehydes and oxides. Also used in detergents, paper industry, dyes, printing inks and in water treatment.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 9002-98-6
Molecular Formula ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
MDL Number MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifications
Color Colorless to Yellow
Physical Form Liquid
Solubility Information Soluble in hot water at a low pH,in methanol,ethanol,or chloroform,but insoluble in cold water,benzene,ethyl ether,and acetone.
Quantity 100 g
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 30% w/v aq. soln.
Odor Odorless
Chemical Name or Material Polyethyleneimine, branched, M.W. 10,000
Product Title
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt